1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 523 DKK
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
Kogepunkt: 174 °C/760mmHg
Smeltepunkt: 156…159 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006689
CAS-nummer: 280-57-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II