5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 382 DKK
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Formel: C₅H₄BrNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126375
CAS-nummer: 2160-63-6