Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322299-1G OR322299-250MG
APOSOR322299-1GEA 441 DKK
APOSOR322299-1G APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₂₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00673774
CAS-nummer: 167262-68-2