3-Bromphenetol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322269-100G OR322269-25G
APOSOR322269-100GEA 2040 DKK
APOSOR322269-100G APOSOR322269-25G
3-Bromphenetol
3-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274287
CAS-nummer: 2655-84-7