3-Phenylpropiolaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenylpropargyl aldehyde
OR322250-1G OR322250-5G
APOSOR322250-1GEA 426 DKK
APOSOR322250-1G APOSOR322250-5G
3-Phenylpropiolaldehyde 98%
3-Phenylpropiolaldehyde
Formel: C₉H₆O
Kogepunkt: 118 °C/13mmHg
Massefylde: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006995
CAS-nummer: 2579-22-8
EINECS: 219-942-0