3-(Dimethylamino)benzoylchlorid, HCl 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 DKK
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
3-(Dimethylamino)benzoylchlorid, HCl 90%
3-(Dimethylamino)benzoylchlorid, HCl
Formel: C₉H₁₁Cl₂NO
Molekylvægt: 220.1 g/mol
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442144
CAS-nummer: 117500-61-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II