4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322238-1G OR322238-25G OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA 186 DKK
APOSOR322238-1G APOSOR322238-25G APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012360
CAS-nummer: 15174-69-3