4-Nitropyrocatechol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Nitrocatechol, 4-Nitrobenzene-1,2-diol
OR322229-100G OR322229-25G
APOSOR322229-100GEA 3530 DKK
APOSOR322229-100G APOSOR322229-25G
4-Nitropyrocatechol
4-Nitropyrocatechol
Formel: C₆H₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007242
CAS-nummer: 3316-09-4