(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322217-100G OR322217-25G OR322217-500G
APOSOR322217-100GEA 0 DKK
APOSOR322217-100G APOSOR322217-25G APOSOR322217-500G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO₂
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012489
CAS-nummer: 7524-50-7