N-Ethylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 513 DKK
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Formel: C₄H₉NO₂
Smeltepunkt: 190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037794
CAS-nummer: 627-01-0