1-Adamantyl isocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322196-250MG OR322196-5G
APOSOR322196-250MGEA 437 DKK
APOSOR322196-250MG APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₁₁H₁₅NO
Smeltepunkt: 147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134405
CAS-nummer: 4411-25-0