6-Methoxy-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322195-100G OR322195-25G
APOSOR322195-100GEA 7000 DKK
APOSOR322195-100G APOSOR322195-25G
6-Methoxy-m-cresol 98%
6-Methoxy-m-cresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 115…117 °C
Smeltepunkt: 35…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040901
CAS-nummer: 1195-09-1