2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-Methoxy-5-phenyl)phenyl isothiocyanate
OR322188-1G OR322188-10G OR322188-5G
APOSOR322188-1GEA 436 DKK
APOSOR322188-1G APOSOR322188-10G APOSOR322188-5G
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
2-Methoxybiphenyl-3-isothiocyanate
Formel: C₁₄H₁₁NOS
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041078
CAS-nummer: 206761-68-4
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III