1,1-Dibromoformaldoxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322187-1G OR322187-5G OR322187-25G
APOSOR322187-1GEA 436 DKK
APOSOR322187-1G APOSOR322187-5G APOSOR322187-25G
1,1-Dibromoformaldoxime 95%
1,1-Dibromoformaldoxime
Formel: CHBr₂NO
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 74213-24-4