4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
OR322170-1G OR322170-25G OR322170-5G
APOSOR322170-1GEA 164 DKK
APOSOR322170-1G APOSOR322170-25G APOSOR322170-5G
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427011
CAS-nummer: 16473-35-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,II