N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322162-25G OR322162-5G
APOSOR322162-25GEA 950 DKK
APOSOR322162-25G APOSOR322162-5G
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Kogepunkt: 90…93 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015013
CAS-nummer: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II