2-Chlorethyl isothiocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 291 DKK
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
2-Chlorethyl isothiocyanat 97%
2-Chlorethyl isothiocyanat
Formel: C₃H₄ClNS
Kogepunkt: 79…80 °C/13mmHg
Massefylde: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041125
CAS-nummer: 6099-88-3
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II