1-Brom-4-methylcyclohexan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322145-5G OR322145-1G
APOSOR322145-5GEA 1570 DKK
APOSOR322145-5G APOSOR322145-1G
1-Brom-4-methylcyclohexan 97%
1-Bromo-4-methylcyclohexane
Formel: C₇H₁₃Br
Molekylvægt: 177.08 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C/50mmHg
Massefylde: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014282
CAS-nummer: 6294-40-2