3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322132-25G OR322132-5G
APOSOR322132-25GEA 3490 DKK
APOSOR322132-25G APOSOR322132-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750671
CAS-nummer: 175358-01-7