Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322120-10G OR322120-5G OR322120-1G
APOSOR322120-10GEA 1030 DKK
APOSOR322120-10G APOSOR322120-5G APOSOR322120-1G
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-methylindole-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022703
CAS-nummer: 16382-15-3