4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 545 DKK
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001716
CAS-nummer: 94838-55-8