4-Nitrophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 186 DKK
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrophenol 98%
4-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Kogepunkt: 279 °C
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007331
CAS-nummer: 100-02-7
UN nummer: 1663
ADR: 6.1,III