Diethyloxalat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR322087-10KG OR322087-2.5KG OR322087-500G
APOSOR322087-10KGEA 3400 DKK
APOSOR322087-10KG APOSOR322087-2.5KG APOSOR322087-500G
Diethyloxalat 99%
Diethyloxalat
Formel: C₆H₁₀O₄
Kogepunkt: 185 °C
Smeltepunkt: –41 °C
Massefylde: 1,076 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009119
CAS-nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1