1-Naphthyl isothiocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 2560 DKK
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
1-Naphthyl isothiocyanat 98%
1-Naphthyl isothiocyanat
Formel: C₁₁H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003882
CAS-nummer: 551-06-4