1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[(4-Methylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
OR32208-1G OR32208-5G
APOSOR32208-1GEA 1360 DKK
APOSOR32208-1G APOSOR32208-5G
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₁₆H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141570
CAS-nummer: 79183-26-9