9,10-Phenanthrenquinon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Phenanthrene-9,10-dione
OR322078-100G OR322078-5G OR322078-25G
APOSOR322078-100GEA 491 DKK
APOSOR322078-100G APOSOR322078-5G APOSOR322078-25G
9,10-Phenanthrenquinon 98%
9,10-Phenanthrenquinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molekylvægt: 208.22 g/mol
Kogepunkt: 360
Smeltepunkt: 201…213 °C
Flammepunkt: 241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001163
CAS-nummer: 84-11-7
Merck Index: 12,07355