1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: AMPK Signaling Activator VII, Metformin, Metformin hydrochloride, 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
OR322044-100G OR322044-10G OR322044-25G
APOSOR322044-100GEA 469 DKK
APOSOR322044-100G APOSOR322044-10G APOSOR322044-25G
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formel: C₄H₁₂ClN₅
Molekylvægt: 165.625 g/mol
Smeltepunkt: 221 °C
Massefylde: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012582
CAS-nummer: 1115-70-4