Triphenylmethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322041-100G OR322041-500G
APOSOR322041-100GEA 0 DKK
APOSOR322041-100G APOSOR322041-500G
Triphenylmethanol
Triphenylmethanol
Formel: C₁₉H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004445
CAS-nummer: 76-84-6