3-Chlorphenylisocyanat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322031-1G OR322031-5G OR322031-250MG OR322031-10G
APOSOR322031-1GEA 183 DKK
APOSOR322031-1G APOSOR322031-5G APOSOR322031-250MG APOSOR322031-10G
3-Chlorphenylisocyanat
3-Chlorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄ClNO
Kogepunkt: 201 °C/760mmHg
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002016
CAS-nummer: 2909-38-8
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,II