4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322007-25G OR322007-100G
APOSOR322007-25GEA 162 DKK
APOSOR322007-25G APOSOR322007-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine 97%
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006072
CAS-nummer: 108-79-2