Iodeddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR322006-100G OR322006-25G
APOSOR322006-100GEA 2620 DKK
APOSOR322006-100G APOSOR322006-25G
Iodeddikesyre
Iodeddikesyre
Formel: C₂H₃IO₂
Kogepunkt: 208 °C
Smeltepunkt: 79…82 °C
Massefylde: 4,6 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002685
CAS-nummer: 64-69-7
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,I