Ethylchloracetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322004-500G OR322004-2.5KG
APOSOR322004-500GEA 654 DKK
APOSOR322004-500G APOSOR322004-2.5KG
Ethylchloracetat 99%
Ethylchloracetat
Formel: C₄H₇ClO₂
Kogepunkt: 143 °C
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000932
CAS-nummer: 105-39-5
UN nummer: 1181
ADR: 6.1+3,II