3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR322003-5G OR322003-25G
APOSOR322003-5GEA 0 DKK
APOSOR322003-5G APOSOR322003-25G
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formel: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020811
CAS-nummer: 25629-50-9