Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32169-1G OR32169-5G
APOSOR32169-1GEA 2520 DKK
APOSOR32169-1G APOSOR32169-5G
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00119105
CAS-nummer: 2065-28-3