N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32164-1G OR32164-5G
APOSOR32164-1GEA 1360 DKK
APOSOR32164-1G APOSOR32164-5G
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide 95%
N,N-Dimethyl-2-phenylethanethioamide
Formel: C₁₀H₁₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051943
CAS-nummer: 17709-95-4