Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321530-1G OR321530-250MG
APOSOR321530-1GEA 5280 DKK
APOSOR321530-1G APOSOR321530-250MG
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Methyl-2-(3-piperidinyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08751527
CAS-nummer: 1203682-56-7