1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321461-1G OR321461-5G
APOSOR321461-1GEA 1120 DKK
APOSOR321461-1G APOSOR321461-5G
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopentanol hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10686694
CAS-nummer: 76066-27-8