tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 4-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR321452-1G OR321452-5G OR321452-25G
APOSOR321452-1GEA 164 DKK
APOSOR321452-1G APOSOR321452-5G APOSOR321452-25G
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-acetylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437655
CAS-nummer: 206989-61-9