4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR321392-1G
OR321392-250MG
APOSOR321392-1GEA
1130
DKK
APOSOR321392-1G
APOSOR321392-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClNO Molekylvægt: 227.74 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02178921 CAS-nummer: 6748-48-7 |