3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Chloropyrazin-2-yl)methanol
OR321372-1G OR321372-5G OR321372-10G
APOSOR321372-1GEA 654 DKK
APOSOR321372-1G APOSOR321372-5G APOSOR321372-10G
3-Chloro-2-pyrazinemethanol 97%
3-Chloro-2-pyrazinemethanol
Formel: C₅H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977628
CAS-nummer: 89283-32-9