5-Bromoindan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321364-1G OR321364-100MG OR321364-250MG
APOSOR321364-1GEA 0 DKK
APOSOR321364-1G APOSOR321364-100MG APOSOR321364-250MG
5-Bromoindan-2-ol 97%
5-Bromoindan-2-ol
Formel: C₉H₉BrO
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755975
CAS-nummer: 862135-61-3