4-(4-Bromophenyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321332-250MG OR321332-1G
APOSOR321332-250MGEA 162 DKK
APOSOR321332-250MG APOSOR321332-1G
4-(4-Bromophenyl)piperidine 97%
4-(4-Bromophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426370
CAS-nummer: 80980-89-8