5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321310-1G OR321310-5G
APOSOR321310-1GEA 933 DKK
APOSOR321310-1G APOSOR321310-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈BrNO
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03906373
CAS-nummer: 10102-94-0