(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 535 DKK
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07772107
CAS-nummer: 928025-57-4