12-Bromlaurinsyre 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 12-Bromododecylic acid, 12-Bromododecanoic acid

OR3213-1G OR3213-25G OR3213-5G
APOSOR3213-1GEA 480 DKK
APOSOR3213-1G APOSOR3213-25G APOSOR3213-5G
12-Bromlaurinsyre 97%
12-Bromlaurinsyre
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀COOH
Molekylvægt: 279.22 g/mol
Smeltepunkt: 52…55 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002738
CAS-nummer: 73367-80-3
EINECS: 277-401-4

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR