tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR32113-1G OR32113-5G
APOSOR32113-1GEA 1210 DKK
APOSOR32113-1G APOSOR32113-5G
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formel: C₁₃H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100196
CAS-nummer: 301226-27-7