1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32089-1G OR32089-5G
APOSOR32089-1GEA 2030 DKK
APOSOR32089-1G APOSOR32089-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Formel: C₉H₁₄ClN₃S
Molekylvægt: 231.75 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01568175
CAS-nummer: 341967-70-2