Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32087-1G OR32087-5G
APOSOR32087-1GEA 1830 DKK
APOSOR32087-1G APOSOR32087-5G
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935974
CAS-nummer: 24755-82-6