1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32086-1G OR32086-5G
APOSOR32086-1GEA 2030 DKK
APOSOR32086-1G APOSOR32086-5G
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione
Formel: C₁₂H₁₄O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056601
CAS-nummer: 189501-33-5