5-Chlordipicolinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 458 DKK
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
5-Chlordipicolinsyre 98%
5-Chlordipicolinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 166…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114192
CAS-nummer: 86873-60-1